Learn More
Alfa Aesar™ Borane-4-methylmorpholine complex, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55416.03
Overige gegevens : CAS : 15648-16-5 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 1 Pack group : II
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401648
  • € 17.70 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 15-11-2017
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Borane-4-methylmorpholine complex
114.98
UN1325
15648-16-5
MFCD00064537
Specificatie
Borane-4-methylmorpholine complex
Solid
114.98
UN1325
1g
15648-16-5
97%
MFCD00064537
42° to 45°C
Documentation
Technische documenten