Learn More
Alfa Aesar™ Boron powder (96+ atomic % B-10), crystalline, -60+100 mesh, 99.9% (metals basis)
Merk:  Alfa Aesar™ 044256.06
Overige gegevens : CAS : 7440-42-8 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3178 Chem class : 1 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401987
  • € 319.20 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Boron powder
7440-42-8
MFCD00143869
UN3178
Specificatie
Boron powder
5g
Odorless
99.9%
MFCD00143869
−60+100 Mesh
7440-42-8
Crystalline
(metals basis), (≥96 atomic % B-10)
UN3178