Learn More
Cytiva Borosilicate Glass XK Chromatography Tubes
Product Code. 10516740 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Overall Length (Metric):
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
For Use With:
16/100 Columns
16/20 Columns
16/40 Columns
16/70 Columns
26/100 Columns
26/20 Columns
26/40 Columns
26/70 Columns
50/100 Columns
50/20 Columns
50/30 Columns
50/60 Columns
Unit Size:
Each
Product Code. 10516740
Brand: Cytiva 18100085
Only null left
Add to basket
Add to basket
Can be used in aqueous solutions and nearly all organic solvents commonly used in liquid chromatography of macromolecules.
  • For use with many organic solvents except chlorinated hydrocarbons, acetone and other ketones, aliphatic esters and phenol
  • Solutions containing more than 10% NaOH, 10% HCl, other strong mineral acids or 5% acetic acid should not be used
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
For Use With 50/20 Columns
Type XK Column Tubes
Overall Length (Metric) 20 cm
Material Borosilicate Glass
Min. Operating Temperature (Metric) 4°C
Max. Operating Temperature (Metric) 60°C
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato