Learn More
Emma Safety Footwear Boston Safety Shoes
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Unit Size:
1 pair
Beschreibung
- S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
- Knitted Textile construction
- Polyurethane coated
- Hydro-Tec™ Antibacterial
- Metal-free
- Chrome-free lining
- ESD Certified
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | EN ISO 20345:2011 |
| Closure Type | Laces |
| Color | Black, Gray |
| Design | Boston |
| Liner Material | Hydro-Tec™ Antibacterial |
| Material | Textile |
| Size | 44 |
| Toe Material | Composite |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur