Learn More
Socorex™ Bottle Top Dispenser 520 Model
Click to view available options
Volume (Metric):
10 to 100 mL
2.5 to 25 mL
5 to 50 mL
Unit Size:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Bottletop Dispenser |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | EN ISO 8655 |
| Volume (Metric) | 2.5 to 25 mL |
| Includes | Ground Glass plunger |
| Model | 525 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur