Learn More
Brady™ Indoor/Outdoor Vinyl Tape for B30 Printers
Durable, low-shrink Indoor/Outdoor Vinyl Tape with very aggressive adhesive.
Brand: Brady™ B30C-2250-595-YL
258.02 EUR valid until 2026-10-31
BEST PRICE on Promo! Use promo code "28026" to get your promotional price.
Beschreibung
- Conforms to irregular, curved, rough and highly textured surfaces.
- Adheres to difficult low-surface energy items.
- Can be applied at cold temperatures.
- Length: 30.5 m (100 ft.) per roll.
Spezifikation
| Not Autoclavable | |
| Indoor/Outdoor Vinyl Tape for Brady B30 Printers | |
| None | |
| Gloss | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers | |
| 1 | |
| 1 Roll | |
| Brady Workstation, LabelMark, MarkWare | |
| -40°C to +82°C | |
| 0.102 mm | |
| 100 ft. | |
| 2.25 in. | |
| B30C-2250-595-YL |
| RoHS 2002/95/EC | |
| Permanent Acrylic, Permanent | |
| Yellow | |
| Vinyl | |
| Colored Label Tape | |
| Pipe marking, arrow tape, warehouse marking, warning panels, safety signs, arc flash and visual workplace labels | |
| 50 Gardner Units | |
| 8 to 10 Years | |
| Rectangle | |
| -40°F to +179.6°F | |
| 0.004 in. | |
| 100 ft. x 2.25 in. (30.48 m x 5.72 cm) | |
| 30.48 m | |
| 15.15 mm |
Aktionen
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.