Description
- Optimized for the immobilization of IgG
- High binding capacity for molecules with mixed hydrophobic and hydrophilic regions
- Designed to minimize cross-contamination
- Blue alphanumeric embossing for easy well identification on standard plates
- Non-sterile
Informations sur la commande
Packaging is 20 stacks of 5 plates each (100 plates). Each stack comes with one lid.
Spécification
Specifica
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Binding Type | High Binding |
| Color | Clear |
| Product Type | 96-well Microplate |
| Material | Polystyrene |
| Volume (Metric) Well | 330 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?