missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRD4 Antibody (RAB-C131), PerCP - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20125PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BRD4 Monoclonal antibody specifically detects BRD4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| BRD4 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| bromodomain containing 4, bromodomain-containing 4, CAPchromosome-associated protein, HUNK1bromodomain-containing protein 4, HUNKI, MCAP, Protein HUNK1 | |
| This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing BRD4 protein under non-denaturing conditions. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Signal Transduction | |
| 23476 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Flow Cytometry | |
| RAB-C131 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur