Learn More
Invitrogen™ BRD8 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA530413
Código de producto. 13464907
  • € 520.00 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Recommended positive controls: 293T. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Zebrafish (88%), Chicken (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Transcriptional repressor that contribute to growth arrest during terminal macrophage differentiation by repressing target genes involved in Ras-dependent proliferation. Represses MMP1 promoter activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
BRD8
Polyclonal
Unconjugated
BRD8
2610007E11Rik; 4432404P07Rik; BRD8; bromodomain containing 8; bromodomain-containing protein 8; LOW QUALITY PROTEIN: bromodomain-containing protein 8; p120; Skeletal muscle abundant protein; Skeletal muscle abundant protein 2; SMAP; SMAP2; Thyroid hormone receptor coactivating protein of 120 kDa; trCP120
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10902
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9H0E9
BRD8
Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human BRD8. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado