Learn More
Bromide Solution for Ion Chromatography, 1g/L, H2O Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12922095 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
250mL
500mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12922095
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical A 008 250
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Solution Contains H2O
Concentration 1 g/L
Quantity 250 mL
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato