Learn More
Bromine liquid, 99.8%, Alfa Aesar
Merk:  Alfa Aesar 000905.14
Overige gegevens : CAS : 7726-95-6 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 1744 Chem class : 8 Pack group : I
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400977
  • € 44.80 / 25 gram
Op voorraad 42
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Bromine
Liquid
Br2
7726-95-6
99.8%
Specificatie
Bromine
7726-95-6
99.8%
MFCD00010896
BrBr
159.808
CHEBI:29224
25g
159.81
Liquid
Br2
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
molecular bromine
24408
3.1g/cm3
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Broom
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P284-[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P320-Specifieke behandeling dringend vereist (zie op dit etiket).
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
SDS