Learn More
Bromocresol purple, MP Biomedicals™
Product Code. 11440942 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11440942
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals 0219508005
Chemische Identifikatoren
CAS 115-40-2
Molecular Formula C21H16Br2O5S
Molecular Weight (g/mol) 540.22
MDL Number MFCD00011681
InChI Key ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5', 5”-dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
IUPAC Name 3,3-bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Spezifikation
Formula Weight 540.24
Color Brown to Purple
Quantity 5 g
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Bromocresol purple
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt