missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brorin/VWC2 Antibody (044), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-90045UV
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Brorin/VWC2 Monoclonal specifically detects Brorin/VWC2 in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifica
| Brorin/VWC2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 375567 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 44 | |
| ELISA | |
| Brain-Specific Chordin-Like, Brain-Specific Chordin-Like Protein, brorin, PSST739, UNQ739, Von Willebrand Factor C Domain Containing 2, Von Willebrand Factor C Domain-Containing Protein 2 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Brorin/VWC2 (NP_940972.2; Met 1-Met 325). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto