Learn More
BRSK1 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-77280AF405
Product Code. 18457263
  • € 582.00 / 0.10mL
Description
BRSK1 Polyclonal antibody specifically detects BRSK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
BRSK1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 405
BR serine/threonine kinase 1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLJ43009, KIAA1811BR serine/threonine-protein kinase 1, protein kinase SAD1A, SAD1, SAD1 kinase, Serine/threonine-protein kinase SAD-B
Antibody was raised against a 28 amino acid synthetic peptide from near the center of human BRSK1. The immunogen is located within amino acids 450 - 500 of BRSK1. Amino Acid Squence: DEARGGGSPTSKTQTLPSRGPRGGGAGE
0.1 mL
Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
84446
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt