Learn More
BRUNOL6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-32050
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18123553
  • € 624.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
BRUNOL6 Polyclonal specifically detects BRUNOL6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BRUNOL6
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Q96J87
CELF6
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TLPGLPAPIGVNGFGPLTPQTNGQPGSDTLYNNGLS
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Bruno (Drosophila) -like 6, RNA binding protein, Bruno -like 6, RNA binding protein, BRUNOL6bruno-like 6, RNA binding protein (Drosophila), bruno-like 6, RNA binding protein, Bruno-like protein 6, CELF-6, CUG-BP and ETR-3 like factor 6, CUG-BP- and ETR-3-like factor 6, CUGBP Elav-like family member 6, CUGBP, Elav-like family member 6, RNA-binding protein BRUNOL-6
Rabbit
Affinity Purified
RUO
60677
Human
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only