missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BSND Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-98588IR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
BSND Polyclonal antibody specifically detects BSND in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| BSND | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 755 | |
| BARTMGC119284, Bartter syndrome, infantile, with sensorineural deafness (Barttin), barttin, deafness, autosomal recessive 73, DFNB73, MGC119283, MGC119285 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human BSND fragment. | |
| 0.1 mL | |
| metabolism | |
| 7809 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering