Learn More
BTBD15 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-78184V
Product Code. 18483847
  • € 615.00 / 0.10mL
Description
BTBD15 Polyclonal antibody specifically detects BTBD15 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
BTBD15
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry
BTB (POZ) domain containing 15, BTB/POZ domain-containing protein 15, BTBD15, HSPC063, MGC57431, MGC60348, MGC88058, zinc finger and BTB domain containing 44, zinc finger and BTB domain-containing protein 44, Zinc finger protein 851, ZNF851MGC26123
The immunogen for this product maps to a region between residue 300 and 350 of human Zinc Finger and BTB Domain Containing 44 using the numbering given in entry BAI46608.1 (GeneID 29068).
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry
DyLight 405
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
29068
Store at 4C in the dark.
IgG
Documents
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt