Learn More
BTF3L4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 624.00
Specifications
Antigen BTF3L4
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18161918
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38097
0.1 mL
€ 624.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
18696415
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38097-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
BTF3L4 Polyclonal specifically detects BTF3L4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
BTF3L4
Polyclonal
Rabbit
DNA replication Transcription Translation and Splicing
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
basic transcription factor 3-like 4MGC23908, MGC88389, RP4-800M22.5, transcription factor BTF3 homolog 4
BTF3L4
IgG
Affinity Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
Q96K17
91408
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TSLRKLAEQFPRQVLDSKAPKPEDIDEEDDDV
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt