Learn More
BTK Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-76596
Código de producto. 18039513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 559.00
    € 528.15 / 0.10mg
    Save € 30.85
    5% Off
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
BTK Polyclonal specifically detects BTK in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
BTK
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
Agammaglobulinaemia tyrosine kinase, AGMX1MGC126262, AT, ATKIMD1, B-cell progenitor kinase, BPK, Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase, Bruton tyrosine kinase, dominant-negative kinase-deficient Brutons tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, PSCTK1, tyrosine-protein kinase BTK, XLAMGC126261
Rabbit
79 kDa
0.1 mg
Apoptosis, Immunology, Innate Immunity
695
Human, Mouse
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Western Blot 0.5-2 ug/ml, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml
Q06187
BTK
Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 16 amino acids near the amino-terminus of human BTK. The immunogen is located within amino acids 20 - 70 of BTK. Amino Acid Squence: SYYEYDFERGRRGSKK
Affinity Purified
RUO
Primary
Multiple isoforms of BTK are known to exist.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only