missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTN3A2 Antibody (OTI1A6), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-71678AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BTN3A2 Monoclonal specifically detects BTN3A2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| BTN3A2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| BTN3A2 | |
| Full length recombinant protein of human BTN3A2 (NP_008978) produced in HEK293T cells. | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI1A6 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| BT3.2, BT3.3, BTF3, BTF4butyrophilin protein, butyrophilin subfamily 3 member A2, butyrophilin, subfamily 3, member A2, FLJ40011 | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| 11118 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido