Learn More
Invitrogen™ Bub3 Polyclonal Antibody
Description
A suggested positive control is Jurkat cell lysate. PA5-20388 can be used with blocking peptide PEP-0505.
This gene encodes a protein involved in spindle checkpoint function. The encoded protein contains four WD repeat domains and has sequence similarity with the yeast BUB3 protein. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Bub3 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.02% sodium azide |
| Gene | BUB3 |
| Gene Accession No. | O43684, Q9WVA3 |
| Gene Alias | Aa2-050; AU019800; AU021329; AU043350; AW146323; bub3; BUB3 budding uninhibited by benzimidazoles 3 homolog; BUB3 mitotic checkpoint protein; BUB3, mitotic checkpoint protein; BUB3L; Bub3-PA; Bub3-PB; budding uninhibited by benomyl; budding uninhibited by benzimidazoles 3 homolog; budding uninhibited by benzimidazoles 3 homolog (S. cerevisiae); C78067; CG7581; CG7581-PA; CG7581-PB; dBUB3; Dmbub3; Dmel\CG7581; Dmel_CG7581; hBUB3; mitotic checkpoint component; Mitotic checkpoint protein BUB3; OTTHUMP00000020682; testicular tissue protein Li 27; WD repeat type I transmembrane protein A72.5 |
| Gene Symbols | BUB3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?