Learn More
Color Coded pH Buffers in Twin Neck Bottle Format, Reagecon™
BIOPHARMA
Product Code. 11444589 Shop All Reagecon Products
Click to view available options
Quantity:
250 mL
500 mL
1 L
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Förpackningsstorlek
1 L
250mL
500mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11444589
missing translation for 'mfr': Reagecon 1070CTT
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Use color coded pH buffers for ease of use. Reagecon™ Color Coded pH Buffer in a Twin Neck Bottle Format are tested at 20°C or 25°C and are certified and NIST traceable.
  • Colored pH Buffer Solutions
  • Tested at 20°C or 25°C 
  • Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
  • NIST traceable
  • Presented in various pack sizes
Twin Neck Bottle Advantages
  • No possibility of contamination
  • No need for separate measuring container for use in the calibration of the Electrode
  • Correct quantity of buffer required for calibration is dispensed into the calibrating chamber giving rise to no waste
  • Ideally suited for field work
  • Easy to carry
  • 250ml, 500ml and 1L sizes available
Tekniske data
Color Yellow
pH 7 at 20°C
Quantity 1 L
Packaging HDPE Twin Neck Bottle
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.