Learn More
Merck™ BugBuster™ Protein Extraction Reagent
Reagent for protein sample preparation
Merk:  Merck™ 70584-3
Overige gegevens : Gewicht : 0.10000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15544949
  • € 144.00 / 100 ml
Geschatte verzenddatum
01-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Efficient protein extraction from E. coli under non-denaturing conditions.
Specificatie
Specificatie
100mL
Store at+15°C to+30°C
Video's