Learn More
Abeba™ Business Men 33230 Shoes
Product Code. 15660385
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Product Code. 15660385
Brand: Abeba™ 33230/44
Only null left
Add to basket
Add to basket
ESD dissipative with high wearing comfort. Smooth leather construction.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Smooth leather
  • Black
  • Steel toe cap
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
Spezifikation
Certifications/Compliance CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Color Black
Liner Material Microfiber
Material Leather
Size 44
Sole Features Slip-resistant
Sole Material Rubber
Style 33230
Toe Material Steel
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt