Learn More
Abnova™ Butyryl Cholinesterase (Horse)
Descripción
#REF!
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Application) | Enzyme Activity |
| Molecular Weight (g/mol) | 440kDa |
| Name | Butyryl Cholinesterase(Horse) |
| Preparation Method | Native protein purified from Horse Serum |
| Quantity | 500 Units |
| Storage Requirements | Store at 4°C. |
| Regulatory Status | RUO |
| Common Name | BUTYRYL |
| Assays | Butyryl Cholinesterase Assay |
| Biological Activity | ≥4 units per mg dry weight. One Unit hydrolyzes 1 ≥ mole of acetylchoine per minute at 25°C, pH 7.4. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?