Learn More
BX795, MedChemExpress
Description
BX795 is a potent and selective inhibitor of PDK1, with an IC50 of 6 nM. BX795 is also a potent and relatively specific inhibitor of TBK1 and IKKɛ, with an IC50 of 6 and 41 nM, respectively. BX795 blocks phosphorylation of S6K1, Akt, PKCδ, and GSK3β, and has lower selectivity over PKA, PKC, c-Kit, GSK3β etc. BX795 modulates autophagy.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | BX795 |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 702675-74-9 |
| Color | Light Gray |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C23H26IN7O2S |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| Solubility Information | DMSO : 33.33 mg/mL (56.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCCCNC1=C(C=NC(NC2=CC=CC(NC(N3CCCC3)=O)=C2)=N1)I)C4=CC=CS4 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?