Learn More
BZW1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 198.00 - € 462.00
Specifications
Antigen BZW1
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18677020
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-92424-0.02ml
0.02 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18632641
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-92424-0.1ml
0.1 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
BZW1 Polyclonal antibody specifically detects BZW1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
BZW1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
basic leucine zipper and W2 domain-containing protein 1, basic leucine zipper and W2 domains 1, basic leucine-zipper protein BZAP45, BZAP45KIAA0005Protein Orf, Nbla10236, putative protein product of Nbla10236
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-290 of human BZW1 (NP_001193996.1). MNNQKQQKPTLSGQRFKTRKRDEKERFDPTQFQDCIIQGLTETGTDLEAVAKFLDASGAKLDYRRYAETLFDILVAGGMLAPGGTLADDMMRTDVCVFAAQEDLETMQAFAQVFNKLIRRYKYLEKGFEDEVKKLLLFLKGFSESERNKLAMLTGVLLANGTLNASILNSLYNENLVKEGVSAAFAVKLFKSWINEKDINAVAASLRKVSMDNRLMELFPANKQSVEHFTKYFTEAGLKELSEYVRNQQTIGARKELQKELQEQMSRGDPFKDIILYVKEEMKKNNIPEP
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
9689
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt