missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cβ1 TCR Mouse anti-Human, PE, Clone: JOVI.1, BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: BD Biosciences 565776
This item is not returnable.
View return policy
Description
Cβ1 TCR Monoclonal antibody specifically detects Cβ1 TCR in Human samples. It is validated for .
Specifications
| Cβ1 TCR | |
| JOVI.1 | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Monoclonal | |
| PE | |
| 50 Tests | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido