Learn More
Invitrogen™ C/EBP beta Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5143064
Artikelnummer. 17857752
  • € 467.00 / 100µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:128,000.
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct DNA-binding forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in the development of mesenchymal tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
C/EBP beta
Polyclonal
Unconjugated
Cebpb
AGP/EBP; C EBP; c/EBP beta; C/EBPb; C/EBPbeta; C/EBP-beta; C/EBP-related protein 2; CCAAT enhancer binding protein beta; CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), beta; CCAAT/enhancer binding protein beta; CCAAT/enhancer-binding protein beta; CEBPB; Crp2; Il6dbp; IL-6DBP; interleukin 6-dependent DNA-binding protein; interleukin-6-dependent-binding protein; LAP; LIP; Liver activator protein; Liver-enriched inhibitory protein; Liver-enriched transcriptional activator; Nfil6; Nf-il6; NF-M; nuclear factor NF-IL6; nuclear factor of interleukin 6; nuclear factor-IL6; nuclear protein Il6; OTTMUSP00000017503; PP9092; Sfb; SF-B; Silencer factor B; TCF5; TCF-5; transcription factor 5; transcription factor C/EBP beta
Goat
Ammonium sulfate precipitation
RUO
1051, 12608, 397360
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P17676, P28033
Cebpb
Peptide with sequence C-DHERAIDFSPYLEP.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Pig
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.