Learn More
C-Jun Monoclonal Antibody (OTI3E2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA800594
Description
c-Jun is a transcription factor that recognizes and binds to the enhancer heptamer motif 5′-TGA[CG]TCA-3′. It promotes activity of NR5A1 when phosphorylated by HIPK3 leading to increased steroidogenic gene expression upon cAMP signaling pathway stimulation. Involved in activated KRAS-mediated transcriptional activation of USP28 in colorectal cancer (CRC) cells.Spécification
| C-Jun | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P05412 | |
| JUN | |
| Full length human recombit protein of human JUN produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI3E2 | |
| Unconjugated | |
| JUN | |
| AP-1, AP1, c-Jun, p39 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 3725 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.