Learn More
c-Myc Antibody (2270A), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB36961R
Product Code. 30065154
  • € 636.00 / 0.10mL
Description
c-Myc Monoclonal antibody specifically detects c-Myc in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
c-Myc
Monoclonal
Alexa Fluor 647
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF, KnockDown
2270A
Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready, Knockout Validated
avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, BHLHE39, bHLHe39MRTL, Class E basic helix-loop-helix protein 39, c-Myc, MYC, myc proto-oncogene protein, MYCC, myc-related translation/localization regulatory factor, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
E.coli-derived recombinant human c-Myc, Arg66-Asp201, Accession # P01106
0.1 mL
Autophagy, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Epigenetics, Epitope Tags, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
4609
Store at 4C in the dark.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt