Learn More
Alfa Aesar™ C-telopeptide
For cellular and molecular biology applications
Merk:  Alfa Aesar™ J66595.M¬
Overige gegevens : Gewicht : 0.00001kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448009
  • € 139.00 / 1 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
868.89
1mg
Glu-Lys-Ala-His-Asp-Gly-Gly-Arg
-30° to -10°C
C-telopeptide
HPLC
Solid
RUO
C-terminal telopeptide