Learn More
C11orf52 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97392B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
C11orf52 Polyclonal specifically detects C11orf52 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| C11orf52 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| chromosome 11 open reading frame 52, FLJ25219, hypothetical protein LOC91894, MGC131888, MGC14839 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human C11orf52 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| 91894 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur