Learn More
Cerebellin-1/Precerebellin Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-77238UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cerebellin-1/Precerebellin Polyclonal antibody specifically detects Cerebellin-1/Precerebellin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| Cerebellin-1/Precerebellin | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| DyLight 350 | |
| cerebellin 1 precursor, cerebellin-1, CLN1, precerebellin | |
| Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the carboxy- terminus human precerebellin. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Precerebellin. Amino Acid Squence: QMEKGDRAYLKLERGN | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience, Signal Transduction | |
| 869 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur