Learn More
C17orf107 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 391.65 - € 590.10
Specifications
Antigen C17orf107
Dilution Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18687917
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-49613-25ul
25 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 415.00
€ 391.65 / 25µL
Save € 23.35
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
18690327
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-49613
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 624.00
€ 590.10 / 0.10mL
Save € 33.90
5% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
C17orf107 Polyclonal antibody specifically detects C17orf107 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
C17orf107
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Chromosome 17 Open Reading Frame 107
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SARLLVQGAWLCLCGRGLQGSASFLRQSQQQLGLGIPGEPVSSGH
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
100130311
IgG
Immunogen affinity purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.