missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C17orf37 Monoclonal Antibody (OTI1G2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA504614S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
C17orf37 Monoclonal antibody specifically detects C17orf37 in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| C17orf37 | |
| Monoclonal | |
| 0.67 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9BRT3 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 84299 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1G2 | |
| Unconjugated | |
| MIEN1 | |
| 1810046J19Rik; AI463380; C16H17orf37; C17orf37; C35; HBV XAg-transactivated protein 4; HBV X-transactivated gene 4 protein; MGC14832; MIEN1; Migration and invasion enhancer 1; ORB3; protein C17orf37; protein C17orf37 homolog; Protein C35; RDX12; RGD1306682; XTP4 | |
| Full length human recombinant protein of human C17orf37 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur