missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GIPR Antibody (591827), PE/Cy5.5, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals MAB82102PECY55
This item is not returnable.
View return policy
Descripción
GIPR Monoclonal specifically detects GIPR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| GIPR | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| GIPR | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GIPR (amino acids 1-466) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 591827 | |
| Flow Cytometry | |
| gastric inhibitory polypeptide receptor, GIP-R, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor, MGC126722, PGQTL2 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| GPCR, Neuroscience | |
| 2696.0 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido