Learn More
C17orf58 Antibody (OTI6E9), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-46593
Product Code. 18168778
  • € 547.00 / 0.10mL
Description
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot
C17orf58 Monoclonal specifically detects C17orf58 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
C17orf58
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:2000
chromosome 17 open reading frame 58, hypothetical protein LOC284018, MGC138278
Mouse
11 kDa
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
OTI6E9
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
C17orf58
Full length human recombinant protein of human C17orf58(NP_858041) produced in E.coli.
Immunogen affinity purified
RUO
284018
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2b
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only