Learn More
C1orf111 Monoclonal Antibody (OTI2F3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA811094
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17584734
  • € 540.87 / 100µL
Description
Play a role in spermiogenesis and fertilization.
Specifications
Specifications
C1orf111
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q5T0L3
SPATA46
Full length human recombit protein of human C1ORF111 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI2F3
Unconjugated
SPATA46
C1orf111, HSD20
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
284680
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Promotions
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.