Learn More
C1orf111 Monoclonal Antibody (OTI2F3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA811094S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17504744
  • € 242.00 / 30µL
Description
C1orf111 Monoclonal antibody specifically detects C1orf111 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
C1orf111
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q5T0L3
Mouse
Affinity chromatography
RUO
284680
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI2F3
Unconjugated
SPATA46
1700015E13Rik; C1orf111; chromosome 1 open reading frame 111; HSD20; RGD1565283; RIKEN cDNA 1700015E13 gene; RP11-565P22.3; similar to novel protein; SPATA46; Spermatogenesis-associated protein 46; uncharacterized protein C1orf111; uncharacterized protein C1orf111 homolog
Full length human recombinant protein of human C1ORF111 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato