Learn More
Invitrogen™ C3a Receptor Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2744)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA556615
Product Code. 30276080
  • € 514.00 / 100µL
Description
C3a Receptor Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
C3AR1 is a receptor for the chemotactic and inflammatory peptide anaphylatoxin C3a. The receptor stimulates chemotaxis, granule enzyme release and superoxide anion production. (Uniprot).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
C3a Receptor
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
Q16581
C3ar1
Recombinant protein encompassing a sequence within the Extracellular domain of human C3a Receptor. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry
HL2744
Unconjugated
C3ar1
anaphylatoxin C3a receptor; AZ3B; C3a anaphylatoxin chemotactic receptor; C3a receptor; C3AR; C3a-R; C3AR1; C3r1; complement component 3 receptor 1; complement component 3a receptor 1; HNFAG09
Rabbit
Protein A
RUO
719
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.