Learn More
C4.4A/LYPD3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-32598
 View more versions of this product
Product Code. 18116872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 624.00
    € 590.10 / 0.10mL
    Save € 33.90
    5% Off
Description
C4.4A/LYPD3 Polyclonal specifically detects C4.4A/LYPD3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
C4.4A/LYPD3
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
C4.4A2310061G07Rik, GPI-anchored metastasis-associated protein C4.4A homolog, GPI-anchored metastasis-associated protein homolog, LY6/PLAUR domain containing 3, ly6/PLAUR domain-containing protein 3, Matrigel-induced gene C4 protein, MIG-C4
Rabbit
Affinity Purified
RUO
27076
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
LYPD3
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DGCSPNKMKTVKCAPGVDVCTEAVGAVETIHGQFSLAVRGCGSGLPGKNDRGLDLHGLLAFIQLQQCAQDRCNAKLNLTSRALDPAGN
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only