missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C4.4A/LYPD3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-99885-100ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
C4.4A/LYPD3 Polyclonal antibody specifically detects C4.4A/LYPD3 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifica
| C4.4A/LYPD3 | |
| Polyclonal | |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| C4.4A2310061G07Rik, GPI-anchored metastasis-associated protein C4.4A homolog, GPI-anchored metastasis-associated protein homolog, LY6/PLAUR domain containing 3, ly6/PLAUR domain-containing protein 3, Matrigel-induced gene C4 protein, MIG-C4 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human C4.4A/LYPD3 (Accession#: NP_055215.2; Met 1-His 286). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 27076 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto