Learn More
C4orf17 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 391.65 - € 590.10
Specifications
Antigen C4orf17
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18457911
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-31831-25ul
25 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 415.00
€ 391.65 / 25µL
Save € 23.35
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
18185985
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-31831
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 624.00
€ 590.10 / 0.10mL
Save € 33.90
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
C4orf17 Polyclonal specifically detects C4orf17 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
C4orf17
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
chromosome 4 open reading frame 17, DKFZP434G072, hypothetical protein LOC84103
C4ORF17
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Polyclonal
Rabbit
Human
Q53FE4
84103
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IMARNVSCFLVRHTPHPRRVCHIKGLNNIPICTVNDDENAFGTLWGVGQSNYLEKNRIPFANCSYPSSTAVQESPVRGMSPAPNGAKVP
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt