Learn More
Cabozantinib S-malate, MedChemExpress
Product Code. 16481026
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16481026
Brand: Medchem Express HY12044
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Cabozantinib S-malate (XL184 S-malate) is a potent multiple receptor tyrosine kinases inhibitor that inhibits VEGFR2, c-Met, Kit, Axl and Flt3 with IC50s of 0.035, 1.3, 4.6, 7 and 11.3 nM, respectively.
Cabozantinib S-malate (XL184 S-malate) is a potent multiple receptor tyrosine kinases inhibitor that inhibits VEGFR2, c-Met, Kit, Axl and Flt3 with IC50s of 0.035, 1.3, 4.6, 7 and 11.3 nM, respectively.
Specifikationer
Chemical Name or Material Cabozantinib S-malate
CAS 1140909-48-3
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C32H30FN3O10
Quantity 200 mg
Synonym XL184 S-malateBMS-907351 S-malate
Solubility Information DMSO : ≥ 23 mg/mL (36.19 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@H](CC(O)=O)O)O.O=C(NC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OC)C4(CC4)C(NC5=CC=C(C=C5)F)=O
Molecular Weight (g/mol) 635.59
Formula Weight 635.59
Percent Purity 99.29%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.