Learn More
Cadherin-6/KCAD Antibody (427909), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB2715E
Product Code. 18598427
  • € 694.00 / 0.10mL
Description
Cadherin-6/KCAD Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-6/KCAD in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Cadherin-6/KCAD
Monoclonal
DyLight 405
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
427909
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
cadherin 6, type 2, K-cadherin (fetal kidney), cadherin, fetal kidney, cadherin-6, KCAD, K-cadherin, K-cadherin (fetal kidney)
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Cadherin-6/KCAD, Ser54-Ala615, Accession # P55285
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
1004
Store at 4°C in the dark.
IgG1
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.