Learn More
Caframo™ Anchor Paddle
Click to view available options
Diameter (Metric):
51 mm
102 mm
127 mm
254 mm
Dimensions (L x W x H):
400 x 51 x 51 mm (16 x 2 x 2 in.)
914 x 102 x 102 mm (36 x 4 x 4 in.)
914 x 127 x 127 mm (36 x 5 x 5 in.)
914 x 254 x 127 mm
Unit Size:
Each
Descripción
- Electro-polished stainless steel 316L
- Welded to shaft
- High shear at edges, can be used close to vessel wall
- Sometimes referred to as 'sweep' paddles
- Low speed, High viscosity mixing, Tangential flow pattern
- Anchor Paddle U510: Use only with Caframo™ Ultra Torque BDC1850 Overhead Stirrer
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (English) | 2 in. |
| Diameter (English) Shaft | 0.3125 in. |
| Diameter (Metric) | 51 mm |
| Diameter (Metric) Shaft | 8 mm |
| For Use With (Equipment) | Caframo Overhead Stirrer |
| For Use With (Application) | Low Speed, High Viscosity Mixing, Tangential Flow Pattern |
| Model | U022 |
| Type | Anchor Impeller |
| Weight (Metric) | 180 g |
| Dimensions (L x W x H) | 400 x 51 x 51 mm (16 x 2 x 2 in.) |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido