Learn More
Invitrogen™ CALCOCO2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA530367
Produktkod. 13494857
  • € 570.00 / 100µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Recommended positive controls: Raji, HepG2, HepG2 whole cell extract (untreated), HepG2 whole cell extract (3 μM Thapsigargin treatment for 12 hr), HepG2 whole cell extract (3 μM Thapsigargin treatment for 24 hr), Huh-7 (untreated), Huh-7 (3 μM Thapsigargin treatment for 12 hr), Huh-7 (3 μM Thapsigargin treatment for 24 hr). Predicted reactivity: Human (99%), Chimpanzee (97%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
The protein encoded by this gene is a subunit of nuclear domain 10 (ND10) bodies. ND10 bodies are nuclear domains appearing immunohistochemically as ten dots per nucleus. They are believed to be associated with the nuclear matrix on the basis of their resistance to nuclease digestion and salt extraction. ND10 proteins are removed from the nucleus by herpes simplex virus-1 infection and may have a role in viral life cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CALCOCO2
Polyclonal
Unconjugated
CALCOCO2
2410154J16Rik; antigen nuclear dot 52 kDa protein; C77254; calcium binding and coiled-coil domain 2; calcium-binding and coiled-coil domain-containing protein 2; CALCOCO2; Ndp52; Ndp52l1; nuclear domain 10 protein 52; nuclear domain 10 protein 52 like 1; nuclear domain 10 protein NDP52; Nuclear dot protein 52; RGD1559974
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10241, 76815
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
1.57 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
A2A6M5, Q13137
CALCOCO2
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human NDP52. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.