Läs mer
BINDER™ Calibration Certificate, Temperature
Produktkod. 15993002 Handla allt BINDER Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
For Use With (Equipment):
BINDER Chambers Series MK
BINDER Chambers Series MKF
BINDER Chambers Series MKFT
BINDER Chambers Series MKT
Calibration Points:
1 Measurement Point
15 to 18 Measurement Points
27 Measurement Points
9 Measurement Points
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15993002
Brand: BINDER™ 80121602
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Calibration Certificate for temperature, measurement in center of chamber at specified temperature.
  • Measurement at specified temperature
  • Including certificate
  • Various points of measurement
Specifikationer
For Use With (Equipment) BINDER Chambers Series MK
Description Calibration certificate, temperature - temperature measurement incl. certificate and 27 measuring points (at specified temperature)
Calibration Points 27 Measurement Points
Duration 60 to 120 min.
Product Type Calibration Certificate (Temperature)
For Use With (Application) Temperature Measurement
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.