Learn More
Invitrogen™ CALML3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA530232
Product Code. 13444567
  • € 518.00 / 100µL
Description
Recommended positive controls: A431, mouse liver. Predicted reactivity: Mouse (89%), Rat (91%), Chicken (81%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
May function as a specific light chain of unconventional myosin-10 (MYO10), also enhances MYO10 translation, possibly by acting as a chaperone for the emerging MYO10 heavy chain protein. May compete with calmodulin by binding, with different affinities, to cellular substrates. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CALML3
Polyclonal
Unconjugated
CALML3
2310068O22Rik; AI326174; CALML3; calmodulin like 3; calmodulin-like 3; calmodulin-like protein 3; Calmodulin-related protein NB-1; caM-like protein; CLP
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
70405, 810
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P27482, Q9D6P8
CALML3
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human CALML3. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt